Learn More
PL BioScience ELAREM™ Perform, lysat plaquettaire humain, héparine requise
Code produit 17977731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
500 ml
Pureté ou qualité:
Niveau de recherche
Qualité BPF
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pureté ou qualité Conditionnement
17977731 50 ml Niveau de recherche 50mL
17987731 50 ml Qualité BPF 50mL
17967731 100 ml Niveau de recherche 100mL
17957741 100 ml Qualité BPF 100mL
17987721 500 ml Niveau de recherche 500mL
17977721 500 ml Qualité BPF 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17977731 Fournisseur PL BioScience Code fournisseur PE10611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.74€
    200.00€ / 50mL
    Économisez 45.74€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
ELAREM™ Perform est un lysat de plaquettes humain d’origine européenne soutenant l’expansion in vitro de diverses cellules primaires et lignées cellulaires. Le promoteur de croissance cellulaire, sûr et performant, assure des processus de laboratoire efficaces avec une consistance batch à lot et un environnement cellulaire sans xéno.
  • Sans xénogreffes : Le supplément de culture cellulaire sans xénogreffes est obtenu à partir de plaquettes approuvées pour la transfusion, provenant de centres de transfusion sanguine agréés.
  • Origine UE : ELAREM™ Le produit Perform Research Grade est fabriqué à partir d'unités de plaquettes provenant de donneurs de sang sains dans des centres de transfusion sanguine agréés de l'UE.
  • Amélioration des performances cellulaires : Le lysat plaquettaire humain contient d’abondants facteurs de croissance et cytokines dérivés de plaquettes humaines. Il a été démontré que ces nutriments stimulent la prolifération cellulaire et maintiennent le phénotype et le potentiel de différenciation de diverses cellules.
  • Résultats reproductibles : Chaque lot de ELAREM™ Perform est produit à partir de grands pools d'unités plaquettaires approuvées pour la transfusion afin de garantir une constance d'un lot à l'autre et de permettre des conditions reproductibles. Grade& GMP Note B
  • De la recherche au développement clinique : ELAREM™ Perform répond aux exigences de l'expansion cellulaire académique et industrielle et assure une transition facile des résultats de la recherche vers les applications cliniques.
  • Le produit contient des facteurs de coagulation. Pour inhiber la coagulation du milieu de culture cellulaire complet, il est recommandé d’ajouter un anticoagulant, par exemple de l’héparine, au milieu de culture cellulaire.
  • Utilisation prévue : ELAREM™ Perform est destiné exclusivement à un usage in vitro et à la fabrication. Le produit n’est pas destiné à un usage thérapeutique direct. Pour les précautions de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée.
Spécification
Couleur Transparent, jaune
Type de culture Culture de cellules adhérentes, culture de cellules en suspension
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Formule Liquide, lysat de plaquettes humaines
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique