Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat d’élastase V
Code produit 15442929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442929 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442929 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60093.MB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Substrat fluorogénique pour la quantification des leucocytes humains et de l’élastase pancréatique porcine
Quantité 25 mg
Type de substrat Substrat Elastase
Poids moléculaire 627,70
Conditions de stockage De -30° à -10°C
Quantité de substrat 25mg