Learn More
Élastatinal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453769 5 mg 5mg
15463769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61120.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur irréversible de l’élastase
Irreversible elastase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51798-45-9
Formule moléculaire C21H36N8O7
Poids moléculaire (g/mol) 512.568
Numéro MDL MFCD00151180
Clé InChI IJWCGVPEDDQUDE-WXZHEDMLSA-N
Synonyme elastatinal, leu-co-cpd-gln-ala-h
CID PubChem 15942859
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-1-(2-amino-1,4,5,6-tétrahydropyrimidine-6-yl)-2-oxoéthyl]carbamoylamino]-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)NC(C1CCN=C(N1)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Elastatinal
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 mg
Beilstein 873543
Poids de la formule 512.6
Forme physique Poudre