Learn More
Élastatinal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Elastatinal |
| CAS | 51798-45-9 |
| Formule moléculaire | C21 H36 N8 O7 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (2S)-2-[(4S)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl]-L-glutamamide, Elastatinal, (2S)-2-[(4S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl]-L-glutamamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)N[C@@H]([C@@H]1CCN=C(N)N1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-il]amino]pentan-2-il]amino]-1-[(6S)-2-amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-6-il]-2-oxoetil]carbamoilamino]-4-metilpentanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 512.56 |
| Poids de la formule | 512.271 |