Description
- Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
- Protects against activity related soiling and contamination
- Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hygiene Gown |
| Dimensions | Très grand |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | SMS, Polyéthylène, Microporous Polyethylene Laminate |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Elastic |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non-sterile |
| Nbre de poches | None |
| Afficher plus |