Learn More
IKA™ Kit complet de démarrage d’électrodes et de flacons ElectraSyn
Code produit 15877922 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15877922 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15877922 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0040004013
Expédition estimée: 15-01-2027
Kit d’accessoires comprenant des ensembles de bouchons, toutes les tailles de flacons et tous les types d’électrodes pour le multi-outil ElectraSyn 2.0.
  • Comprend des ensembles de flacons de toutes tailles :
    • Flacon de 5 ml avec assemblage de bouchon complet
    • Flacon de 10 ml avec assemblage de bouchon complet
    • Flacon de 20 ml avec ensemble de bouchon complet
    • Flacon de 5 ml, lot de 10
    • Flacon de 10 ml, lot de 10
    • Flacon de 20 ml, lot de 20
  • Comprend des jeux de tous les types d’électrodes
    • Graphite SK-50, lot de 12
    • Carbone vitreux, lot de 2
    • Plaque en platine, lot de 2
    • Magnésium, lot de 12
    • Zinc, lot de 12
    • Acier inoxydable, lot de 12
    • Mousse de nickel, lot de 12
    • Nickel, lot de 12
    • RVC, lot de 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Jeu de flacons, bouchons et d’électrodes complet.