Learn More
BICASA Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples, disjoncteur automatique
Code produit. 17457383 Tous les produits BICASA Produits
Change view
Click to view available options
:
Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples, disjoncteur automatique
Code produit.
17457383 Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples, disjoncteur automatique
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17457383
Marque: BICASA MBEEITA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panneau électrique MECC avec 4 prises multiples (IP65) 250 V / 16 A / 2P+E et 1 disjoncteur automatique 2P/16 A.
  • Installé directement sur la gaine de service MECC
  • Panneau frontal moulé en résine PP - Ignifuge V0 (UL 94)
  • Panneaux électriques AVEC PRISES
    • Boîtier arrière ABS ignifuge étanche avec presse-étoupe
    • Équipé d’un câblage et d’un câble d’alimentation flexible
    • FG7 (O) M1 auto-extinguible et sans halogène
  • 4 prises multiples (IP65) 250 V / 16 A / 2P+E
  • 1 disjoncteur automatique 2P/16 A
Spécification
Nombre (sorties) 4
À utiliser avec (équipement) Gaine de service série MECC
Tension 230 V
Ampérage 16 A
Couleur Gris
Hertz 50
Comprend 1 disjoncteur automatique (2P/16 A)
Type de sortie Prises multiples (IP65)