Learn More
BICASA Panneau électrique MECC avec 4 prises Feller T23, disjoncteur automatique
Code produit 17467383 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Panneau électrique MECC avec 4 prises Feller T23, disjoncteur automatique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17467383 Panneau électrique MECC avec 4 prises Feller T23, disjoncteur automatique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17467383 Fournisseur BICASA Code fournisseur MBEESWI
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panneau électrique MECC avec 4 prises Feller T23 IP55/IP21 - 250 V / 16 A / L+N+PE et 1 disjoncteur automatique.
  • Installé directement sur la gaine de service MECC
  • Panneau frontal moulé en résine PP - Ignifuge V0 (UL 94)
  • Panneaux électriques AVEC PRISES
    • Boîtier arrière ABS ignifuge étanche avec presse-étoupe
    • Équipé d’un câblage et d’un câble d’alimentation flexible
    • FG7 (O) M1 auto-extinguible et sans halogène
  • 4 x prises T23 (Weller) IP55/IP21 - 250 V / 16 A / L+N+PE
  • 1 disjoncteur automatique 2P/16 A
Spécification
Nombre (sorties) 4
À utiliser avec (équipement) Gaine de service série MECC
Tension 230 V
Ampérage 16 A
Couleur Blanc
Comprend 1 disjoncteur automatique (2P/16 A)
Type de sortie Supports T23-1 (IP55/IP21)
Fréquence 50