Learn More
WLD Tec™ Stérilisateur IR Sterimax
Code produit 11794159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11794159 139 x 175 x 129 mm 1 pièce
11724169 169 x 175 x 129 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11794159 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 5.001.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1043.15€
    645.00€ / 1 pièces
    Économisez 398.15€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stérilisateur à boucle IR rapide, efficace et sans flamme. L’utilisation du stérilisateur IR Sterimax WLD Tec™ est parfaitement adaptée à tout type de laboratoire.
7 réglages d’angle
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 139 mm
Profondeur (métrique) de la chambre 118 mm
Dimensions (L x l) 139 x 175 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 15 mm
Hauteur (métrique) extérieure 129 mm
Longueur (métrique) 139 mm
Modèle Version courte
Type de produit Stérilisateur IR
max. (métrique) 900°C à 950°C
Poids (métrique) 0,96 kg
Caractéristiques 7 réglages d’angle
Comprend Support et anse d’inoculation, plateau pour 3 instruments, tournevis, manuel d’instructions, garantie 2 ans (sauf les pièces usées)
Quantité 1 de chaque
Tension 230 V
Puissance 160 W
Largeur (métrique) extérieure 175 mm
Dimensions (L x l x H) 139 x 175 x 129 mm