Learn More
BICASA Panneau électrique avec 3 prises suisses T23 pour station de travail Kompatto
Code produit 17477363 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Panneau électrique avec prises suisses T23 pour station de travail Kompatto ; type de sortie : Supports T23-1 (IP55/IP21)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17477363 Panneau électrique avec prises suisses T23 pour station de travail Kompatto ; type de sortie : Supports T23-1 (IP55/IP21)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17477363 Fournisseur BICASA Code fournisseur KEESWI
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panneau électrique KVK avec support, câble et fiche d’alimentation - 3 x prises T23 (Feller) IP55/IP21 250 V / 16 A / L+N+PE.
  • Pour station de travail série Kompatto
  • Installée sous la paillasse
  • Support pour cadre métallique - Revêtement en poudre de polyuréthane, couleur gris clair mat et bondérisé
  • Panneau ignifuge V0 en résine PP polypropylène (UL 94), couleur anthracite - Boîtier arrière ABS étanche
  • Câble d’alimentation terminal FFC/2 (ignifuge et faible émission d’halogènes) avec bouchon
  • 3 x prises T23 (Weller) IP55/IP21 - 250 V / 16 A / L+N+PE
Spécification
Nombre (sorties) 3
À utiliser avec (équipement) Station de travail Kompatto
Tension 230 V
Ampérage 16 A
Couleur Blanc
Comprend Câble, fiche d’alimentation
Type de sortie Supports T23-1 (IP55/IP21)
Fréquence 50 Hz