Learn More
BICASA Panneau électrique avec 4 prises britanniques pour station de travail Kompatto
Code produit 17457363 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Panneau électrique avec prises britanniques pour station de travail Kompatto ; type de sortie : Prises interrupteur double pôle gang
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17457363 Panneau électrique avec prises britanniques pour station de travail Kompatto ; type de sortie : Prises interrupteur double pôle gang
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17457363 Fournisseur BICASA Code fournisseur KEEBRI
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Panneau électrique KVK avec support, câble et fiche d’alimentation - Prise interrupteur double pôle 2 gang moulée blanche 2xK2647WHI Logic Plus 250 V / 13 A / L+N+E - Alimentation normale.
  • Pour station de travail série Kompatto
  • Installée sous la paillasse
  • Support pour cadre métallique - Revêtement en poudre de polyuréthane, couleur gris clair mat et bondérisé
  • Panneau ignifuge V0 en résine PP polypropylène (UL 94), couleur anthracite - Boîtier arrière ABS étanche
  • Câble d’alimentation terminal FFC/2 (ignifuge et faible émission d’halogènes) avec bouchon
  • Prise interrupteur double pôle 2 gang moulée blanche 2xK2647WHI Logic Plus 250 V / 13 A / L+N+E
Spécification
Nombre (sorties) 2
À utiliser avec (équipement) Station de travail Kompatto
Longueur (impériale) 3,4 in
Longueur (métrique) 8,6 cm
Tension 230 V
Ampérage 13 A
Certifications/Conformité BS 1363 - Partie 2 : 1995
Couleur Blanc
Comprend Câble, fiche d’alimentation
Type de sortie Prises interrupteur double pôle gang
Largeur (impériale) 5,7 in
Largeur (métrique) 14,6 cm
Fréquence 50 Hz