Learn More
Euro Protection™ Gants de protection électrique
Code produit 12053086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12053086 Ambré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12053086 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 8055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.91€
    45.37€ / 1 pièces
    Économisez 47.54€
    51% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants de protection électrique Euro Protection™ sont dotés d’une protection diélectrique élevée et d’une forme ergonomique.
  • Gants isolants pour les travaux courants continus
  • Haute protection diélectrique
  • Tension de fonctionnement maximale : 1000 V
  • Tension d’épreuve : 5000 V
  • Forme ergonomique
  • Légèrement poudrés pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • En latex naturel couleur miel
  • Manchette non contournée
  • Recommandés pour une utilisation avec des sur-gants en cuir pour assurer la protection
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN60903:2003CEI 60903:2014EPI Catégorie III(Directive89/686/CEE)EN420
Couleur Ambré
Poudré Poudré
Dimensions 9
À utiliser avec (application) Utilisation pour de travaux courants continus
À utiliser avec (équipement) Sur-gants en cuir
Longueur (métrique) 41 cm (28 et 36 cm disponibles sur demande)
Tension Maxi :100V