Learn More
Mettler Toledo™ Bras à électrodes EasyPlace complet
Code produit 17531016
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EasyPlace
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17531016 EasyPlace 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17531016 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30671569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    293.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.00€
    13% de réduction
En stock
Le bras d’électrode EasyPlace permet des mesures et un étalonnage efficaces. Grâce à un mouvement vertical parfait, les risques de déversement sont minimisés. Comprend un bécher de stockage, un insert pour bécher de stockage et un porte-sachet.
  • Contrôle précis
  • Le mouvement parfaitement vertical du capteur facilite l’insertion du capteur dans les échantillons.
  • Le bon emplacement
  • L’EasyPlace contient des emplacements dédiés à l’étalonnage, au stockage à court et à long terme des capteurs et aux mesures, ce qui simplifie les flux de travail quotidiens
  • S’adapte parfaitement
  • Le bras d’électrode EasyPlace s’adapte à l’agitateur magnétique EasyMix et aux sachets standard, ce qui simplifie les opérations et économise de l’espace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bras d’électrode, EasyPlace complet
À utiliser avec (équipement) EasyPlace