Learn More
Solution de remplissage d’électrodes, 3 M KCI, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11543162 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11543162 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11543162 Fournisseur Reagecon Code fournisseur EFS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.15€
    50.56€ / 100mL
    Économisez 6.59€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à toutes les électrodes Blueline. Solution de remplissage d’électrodes, KCI 3M, Reagecon™ est une solution prête à l’emploi de chlorure de potassium sans ions argent. Elle est utilisée pour stocker les électrodes de pH lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour s’assurer que les électrodes produisent des temps de réponse rapides et des résultats précis.
Les électrodes en verre doivent être maintenues humides. Si une électrode s’assèche pendant le stockage, une procédure de régénération est nécessaire pour restaurer la couche de verre hydratée et la jonction de référence afin de rendre l’électrode utilisable. Le remplissage du bouchon / tube de stockage avec une solution de chlorure de potassium maintient l’électrode hydratée pour optimiser les performances des électrodes et prolonger leur durée de vie.
Spécification
Couleur Incolore
Composition KCI dans l’eau
Concentration 3 mol/L
À utiliser avec (équipement) Toutes les électrodes de pH Blueline
Type Solution de remplissage pour électrodes
Type de solution de remplissage 3 M KCl sans ions argent
Odeur Inodore
Quantité 100 ml