Learn More
Hanna Instruments™ Support d’électrodes
Code produit 10390741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Support d’électrodes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10390741 Support d’électrodes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10390741 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI76405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.47€
    209.72€ / 1 pièces
    Économisez 244.75€
    53% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Peut contenir jusqu’à trois électrodes dans n’importe quelle position. Hanna Instruments™ Le porte-électrodes comprend une position de bras réglable et une base en acier stable.
Le support en porte-à-faux avec une grande base d’acier revêtue d’émail peut contenir jusqu’à trois électrodes ou sondes de température dans n’importe quelle position.
Spécification
Type Support d’électrodes
À utiliser avec (application) Support d’électrodes
Matériau Base en acier recouverte d’époxy