Learn More
BTX™ Chambres d’électrofusion - Chambres de fusion méandre
Spécifiquement utilisée pour la fusion électro-cellulaire des mammifères, des plantes, des levures, des champignons et des microorganismes
Marque: BTX™ 450107
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Nouvelle conception de microlames qui est spécifiquement utilisée pour la fusion électro-cellulaire.
- Alliage métallique conducteur avec deux barres primaires espacées de 0,2 mm.
- Conçue pour la visualisation directe de la formation de dimères.
- Compatible avec les systèmes BTX tels qu’ECM 2001+ et Gemini X2.
Spécification
Fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux | |
Alliages métalliques | |
Electrofusion accessory | |
Meander Fusion Chamber, 4 Pk. | |
4 x Meander Fusion Chambers | |
1 μsec. to 99 msec. | |
0,0078 in | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |
Générateur ECM 2001 | |
BTX Electrofusion | |
16 VCA, 480 VCC | |
Divergent | |
1 to 99 (depending on voltage) | |
4 Pk. | |
0,2 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |