Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte Inlab 605
Code produit 11967761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11967761 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11967761 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.06€
    31.00€ / 1 pièces
    Économisez 3.06€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Couleur Incolore
Composition 97,5 à 99,5 % d’eau déionisée, 0,5 à % d’hydroxyde de potassium ; potasse caustique
Type de solution de remplissage Électrolyte
Plage de pH 12,5
Quantité 25 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Electrolyte O2
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.