Learn More
Mettler Toledo™ Solution électrolytique 1M KNO3
Description
La mesure à l’aide d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est le moyen le plus simple et le plus abordable de déterminer la concentration en ions. Cependant, les ISE exigent une manipulation prudente et l’utilisation des solutions correctes. Il est important de remplir l’électrode de référence de chaque ISE avec la solution électrolytique recommandée. Le bon électrolyte minimisera les potentiels de jonction et fournira une réponse optimale en température et en temps.
- Recommandée pour une utilisation avec les demi-cellules d’ISE de la série DX
- Utilisée pour la détermination de l’ammonium, du potassium et du nitrate
- Équipée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes
- L’électrolyte doit être rempli ou remplacé régulièrement pour que l’électrode fonctionne bien
- Disponible en flacons de 25 ml et 250 ml, et conditionné en vrac 6 ×250 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,9 oz. |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 1 mol/l de KNO3 |
| Description | Électrolyte 1 mol/l de KNO3, 25 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Demi-cellule d’ISE série DX |
| Type | Solution de pont électrolytique d’ISE |
| Type de solution de remplissage | 1M KNO3 ; 25 ml, électrolyte |
| Plage de pH | 6 |
| Quantité | 25 ml |