Learn More
Mettler Toledo™ Solution électrolytique 1M KNO3
Code produit 10753903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
6 x 250 ml
Conditionnement:
1500mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10753903 250 ml 250mL
10059164 25 ml 25mL
12689245 6 x 250 ml 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753903 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51350078
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes. La solution électrolytique 1M KNO3 Mettler Toledo™ fournit un pont électrolytique pour une performance optimale des demi-cellules d’électrodes sélectives d’ions (ISE) de la série DX. Elle est utilisée pour la détermination de l’ammonium, du potassium et du nitrate.
La mesure à l’aide d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est le moyen le plus simple et le plus abordable de déterminer la concentration en ions. Cependant, les ISE exigent une manipulation prudente et l’utilisation des solutions correctes. Il est important de remplir l’électrode de référence de chaque ISE avec la solution électrolytique recommandée. Le bon électrolyte minimisera les potentiels de jonction et fournira une réponse optimale en température et en temps.
  • Recommandée pour une utilisation avec les demi-cellules d’ISE de la série DX
  • Utilisée pour la détermination de l’ammonium, du potassium et du nitrate
  • Équipée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes
  • L’électrolyte doit être rempli ou remplacé régulièrement pour que l’électrode fonctionne bien
  • Disponible en flacons de 25 ml et 250 ml, et conditionné en vrac 6 ×250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 1 mol/l de KNO3
Description Électrolyte 1 mol/l de KNO3, 250 ml
Type Solution de pont électrolytique d’ISE
Type de solution de remplissage Électrolyte
Conditionnement 250 ml
Plage de pH 6
Quantité 250 ml