Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour électrodes de référence à 3 mol/L de KCl saturé avec AgCl, 250 ml
Code produit 10722712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722712 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722712 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51350074
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’électrolyte pour électrodes de référence Mettler Toledo™ 3 mol/l de KCl saturé d’AgCl, 250 ml, peut être utilisé pour remplir votre électrode avec de l’électrolyte adéquat et frais pour une mesure précise.
  • Pour utilisation avec des électrodes de pH et d’ORP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Composition 3 mol/l de KCl saturé d’AgCl
Description Électrolyte 3 mol/l de KCl saturé d’AgCl, 250 ml
À utiliser avec (application) pH, rH
Conditionnement 250 ml
Quantité 250 ml