Learn More
Cole-Parmer™ Chauffage/agitateur d'extraction multiposition série SHM-200
Code produit 15828124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15828124 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15828124 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0307646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5050.00€
    4690.76€ / 1 pièces
    Économisez 359.24€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'extracteur/agitateur multiposition de la série SHM-200 permet de chauffer et/ou d'agiter côte à côte des liquides ayant des points d'ébullition différents.
  • Remuez ou chauffez simultanément vos solutions dans chaque position.
  • Convient aux flacons d'une capacité de 100 à 1000 mL.
  • Un système de ventilation unique permet de maintenir le boîtier « froid au toucher ».
  • Sa construction robuste permet un fonctionnement continu des manteaux, comme l'exigent les tests d'extraction de routine.
  • Le réglage de la chaleur sur ces manchons d'extraction multipositions est simple grâce aux commandes électroniques à semi-conducteurs intégrées.
  • Ces unités acceptent les flacons à fond rond d'une capacité de 100 à 1000 mL.
  • Choisissez un extracteur/agitateur en fonction de la taille de votre flacon.
  • Les réchauffeurs à extraction sont dotés d'un élément chauffant indépendant par manchon, ce qui permet de chauffer simultanément des liquides ayant des points d'ébullition différents.
  • Chaque élément chauffant possède son propre bouton de commande et un voyant marche/arrêt, et peut atteindre une température maximale de 450 °C (842 °F).
  • Utiliser l'agitateur magnétique pour mélanger l'échantillon pendant le chauffage.
  • La vitesse d'agitation peut être réglée entre 50 et 1000 tr/min.
  • Les modèles à trois positions disposent d'un seul contrôleur d'agitation pour les trois manteaux.
  • Les modèles à six positions sont équipés de deux régulateurs d'agitation ; un pour chaque ensemble de trois manteaux.
  • La partie inférieure de l'unité contenant l'équipement de commande est séparée en toute sécurité des éléments chauffants supérieurs par un espace d'air bien ventilé.
  • Un élément chauffant en quartz est logé dans une cartouche thermiquement isolée pour un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du radiateur.
  • Les surfaces en aluminium thermolaqué et le couvercle supérieur en polypropylène assurent une bonne résistance chimique et un nettoyage facile.
Spécification
Capacité 1 000 ml (33,8 oz)
Conception 6 positions
Capacité (métrique) 1000 mL
Profondeur (impériale) 11,25 in
Profondeur (métrique) 28,575 cm
Diamètre (métrique) interne 136 mm
À utiliser avec Flacons
Hauteur (impériale) 5,125 in
Hauteur (métrique) 13,0175 cm
Longueur (métrique) 144,78 cm
Tension 230 V
Type de produit Chauffe-ballon/agitateur à extraction
max. (métrique) 450°C
Ampérage 3,15 A
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Température (impériale) 842 °F