Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série NVT
Code produit 16690304 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16690304 NV621 1 pièce
16315125 NVT6201 1 pièce
16313488 NVT12000 1 pièce
16474529 NV2201 1 pièce
16620643 NV222 1 pièce
16660304 NV422 1 pièce
16670304 NV622 1 pièce
16680304 NV221 1 pièce
16600314 NV1201 1 pièce
16610314 NVT2201 1 pièce
16620314 NVT4201 1 pièce
16630314 NVT2200 1 pièce
16640314 NVT6200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16690304 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30456386
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 620,00 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,1000 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 0,2000 g
Modèle NV621
Reproductibilité 0,1000 g
Temps de stabilisation 1,000 sec
Modes de pesée Carat, Grain, Gram, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Pound, & Pound:Ounce
Dimensions (L x l x H) 30,000 x 25,000 x 13,400 cm
Longueur (impériale) 9,10 in
Longueur (métrique) 230,00 mm
Largeur (impériale) 8,00 in
Largeur (impériale) du bac 7,500 in
Largeur (métrique) 204,00 mm
Largeur (métrique) du bac 190,000 mm
Hauteur (impériale) 2,80 in
Hauteur (métrique) 70,000 mm
Profondeur (impériale) 9,10 in
Profondeur (impériale) du bac 5,700 in
Profondeur (métrique) 230,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 144,000 mm
Poids (impériale) 2,200 lb
Poids (métrique) 1,000 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses)