Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série PR
Code produit 16381678 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16381678 PR4202/E 1 pièce
16357575 PR224 1 pièce
16389386 PR4202 1 pièce
16506244 PR2202/E 1 pièce
16516244 PR2202 1 pièce
16680294 PR124/E 1 pièce
16670294 PR124 1 pièce
16690294 PR224/E 1 pièce
16600304 PR223/E 1 pièce
16680314 PR223 1 pièce
16610304 PR423/E 1 pièce
16690314 PR423 1 pièce
16620304 PR523/E 1 pièce
16600324 PR523 1 pièce
16630304 PR1602/E 1 pièce
16610324 PR1602 1 pièce
16640304 PR4201/E 1 pièce
16620324 PR4201 1 pièce
16650304 PR6201/E 1 pièce
16630324 PR6201 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16381678 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30430076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    713.00€ / 1 pièces
    Économisez 257.00€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
  • La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
  • Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
  • L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232 (un port inclus)
Description Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Capacité 4200,00 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,0100 g
À utiliser avec (application) Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage
Linéarité 0,0200 g
Modèle PR4202/E
Reproductibilité 0,0100 g
Temps de stabilisation 1,000 sec
Modes de pesée Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, newton, & grain
Dimensions (L x l x H) 55,000 x 39,000 x 29,000 cm
Longueur (impériale) 12,50 in
Longueur (métrique) 317,00 mm
Largeur (impériale) 7,90 in
Largeur (métrique) 201,00 mm
Hauteur (impériale) 3,70 in
Hauteur (métrique) 93,000 mm
Profondeur (impériale) 12,50 in
Profondeur (métrique) 317,00 mm
Poids (impériale) 7,700 lb
Poids (métrique) 3,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus)