missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Esculape Laboratoire™ Éthylotest électronique

Code produit 16441415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
12 x 6 x 2,5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H)
16441415 12 x 6 x 2,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16441415 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205115
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Éthylotest électronique facile à utiliser pour mesurer les niveaux d’alcool dans le sang

  • Électronique
  • Simplicité d’utilisation
  • Résultats précis et rapides
  • Analyse directe de l’haleine
  • Indique un niveau d’alcool sanguin de 0 à 0,24 mg d’alcool/litre d’air expiré
  • Alarme sonore et message d’alerte lorsque la teneur en alcool/litre d’air expiré est supérieure à 0,24 mg
  • Arrêt automatique après 15 secondes d’inutilisation
  • Pochette de rangement et accessoires
  • Certification NF
  • Batterie de 1,9 V fournie
  • Connexion à l’allume-cigares
  • Manuel d’utilisation

Spécification

À utiliser avec (application) Mesure de l’alcoolémie dans l’air expiré
Certifications/Conformité Certification NF
Comprend 1 éthylotest électronique CA 2000 PX PRO GOLD, batterie de 1,9 V et 2 buses individuelles avec clapet anti-retour, 1 connexion à l’allume-cigares, manuel d’utilisation
Dimensions (P x L x H) 12 x 6 x 2,5 cm
Tension 1,9 V
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.