Learn More
Hirschmann™ Burette électronique Solarus™
Code produit 10205991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10205991 20 ml -
11632249 10 ml 1 pièce
10093991 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10205991 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9392020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.50€
    1048.00€ / 1 pièces
    Économisez 348.50€
    24% de réduction
En stock
Affichage numérique à énergie solaire pour une lecture facile des résultats de titration. Haute précision avec piston composé en PTFE à joint double.
  • Pour titration manuelle sensible
  • Les pièces d’acheminement de milieu peuvent être stérilisées à la vapeur à 121°C
  • Rotation libre
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Les panneaux solaires étant l’alimentation électrique de l’écran
  • À utiliser avec une plage de températures comprise entre 4°C et 50°C
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Specifica
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau verre
À utiliser avec (application) Analyse environnementale sur terrain, analyse des aliments ou des boissons, chimie générale, titrations industrielles, applications de traitement des eaux usées
Tolérance ±0,20 ml
Type Burette électronique
Class Classe A
Certifications/Conformité ASTM E287, DIN EN ISO 385
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.