Learn More
Hirschmann™ Burette électronique Solarus™
Code produit 11632249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11632249 10 ml 1 pièce
10205991 20 ml -
10093991 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11632249 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9392010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.50€
    1048.00€ / 1 pièces
    Économisez 348.50€
    24% de réduction
En stock
Affichage numérique à énergie solaire pour une lecture facile des résultats de titration. Haute précision avec piston composé en PTFE à joint double.
  • Pour titration manuelle sensible
  • Les pièces d’acheminement de milieu peuvent être stérilisées à la vapeur à 121°C
  • Rotation libre
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Les panneaux solaires étant l’alimentation électrique de l’écran
  • À utiliser avec une plage de températures comprise entre 4°C et 50°C
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Rotation manuelle et connexion PC
Type Burette électronique