Learn More
Hirschmann™ Burette électronique Solarus™
Product Code. p-8013424
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
50 ml
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10205991 20 ml -
11632249 10 ml 1 pièce
10093991 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10205991 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 9392020
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Affichage numérique à énergie solaire pour une lecture facile des résultats de titration. Haute précision avec piston composé en PTFE à joint double.
  • Pour titration manuelle sensible
  • Les pièces d’acheminement de milieu peuvent être stérilisées à la vapeur à 121°C
  • Rotation libre
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Les panneaux solaires étant l’alimentation électrique de l’écran
  • À utiliser avec une plage de températures comprise entre 4°C et 50°C
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau verre
À utiliser avec (application) Analyse environnementale sur terrain, analyse des aliments ou des boissons, chimie générale, titrations industrielles, applications de traitement des eaux usées
Tolérance ±0,20 ml
Type Burette électronique
Class Classe A
Certifications/Conformité ASTM E287, DIN EN ISO 385