Learn More
Macherey-Nagel™ Sertisseur électronique
Code produit 12828595 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12828595 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12828595 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.76€
    1102.50€ / 1 pièces
    Économisez 338.26€
    23% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Type Sertisseur électronique
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm
Dimensions 20 mm