Learn More
Mitutoyo Rapporteur d’angle électronique / numérique
Code produit 15129035 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution : ±0,1°°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15129035 Résolution : ±0,1°°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15129035 Fournisseur Mitutoyo Code fournisseur 9723000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Digital Protractor measures angles in the full 360° range.
  • Resolution is ±0.1°
  • Accuracy is ±0.1° at level and plumb.
  • Zero setting and hold.
  • Operates on one 9 V battery (included).
Spécification
Type de produit Digital Protractor
Affichage Digital
Précision ±0.1°
Type de batterie 9 V
Description Electronic/Digital Protractor
Plage 0° to 360°
Résolution ±0.1°