Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques, applications hautes performances de niveau 3
Code produit 16376218 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Pince à dessertir électronique de 11 mm
Pince à dessertir électronique de 13 mm
Pince à dessertir électronique de 20 mm
Pince à sertir électronique de 11 mm
Pince à sertir électronique de 13 mm
Pince à sertir électronique de 20 mm
Pince à sertir électronique de 8 mm
Unité d’alimentation de pinces à sertir et à dessertir électroniques
Dimensions:
11 mm
110/240 V
13 mm
20 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Dimensions Conditionnement
16376218 Pince à dessertir électronique de 13 mm 13 mm 1 pièce
16397906 Pince à sertir électronique de 11 mm 11 mm 1 pièce
16329236 Pince à sertir électronique de 13 mm 13 mm 1 pièce
16389735 Pince à sertir électronique de 20 mm 20 mm 1 pièce
16339236 Pince à sertir électronique de 8 mm 8 mm 1 pièce
16307916 Pince à dessertir électronique de 11 mm 11 mm 1 pièce
16398145 Pince à dessertir électronique de 20 mm 20 mm 1 pièce
16366218 Unité d’alimentation de pinces à sertir et à dessertir électroniques 110/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16376218 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180EDCB13
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement.
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement. Ces pinces à sertir et à dessertir portatives haute puissance sont disponibles en tailles de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm, et vous permettent de fixer ou retirer les bouchons à sertir par une simple pression d’une seule main sur un bouton. À utiliser pour le sertissage de flacons avec bouchons en aluminium, à libération par pression et bimétalliques.
La fenêtre de message de la pince à sertir électronique fournit de façon pratique toutes les informations importantes en un seul coup d’œil. Ce dispositif présente un niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
Pince à sertir et à dessertir portative
  • L’icône de charge de la batterie sur l’écran couleur devient rouge lorsque la batterie est faible
  • Comprend une batterie au lithium-ion entièrement rechargeable et un chargeur / module d’alimentation universel avec adaptateurs de prise internationaux
La fenêtre Message affiche…
  • La puissance de sertissage réelle
  • Un message d’erreur en cas de sertissage incorrect
  • Les statistiques et le journal des résultats de sertissage récents
  • La langue de votre choix (anglais, chinois, japonais, allemand, français, espagnol, italien, coréen)
Ces pinces à sertir électroniques pour flacon offrent également des réglages ajustables pour de meilleurs résultats de sertissage, et un moteur à durée de vie prolongée sans émission de particules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fonctionnement Activation manuelle à l’aide de boutons-poussoirs
Alimentation électrique Batterie au lithium-ion entièrement rechargeable
Type Pince à dessertir électronique de 13 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir de 13 mm
Dimensions 13 mm
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Quantité Each