Learn More
La-Pha-Pack GmbH Electronic Handheld Crimper for 13 mm Flip-Off Caps
Code produit 16326218 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Capuchons à sertir (13 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16326218 Capuchons à sertir (13 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16326218 Fournisseur La-Pha-Pack GmbH Code fournisseur 60180ECR13FO
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
  • Electronic Handheld Crimper
  • For use with 13 mm Crimp Caps
  • Fully rechargeable lithium ion battery
  • Universal power supply/recharger
  • International plug adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Capuchons à sertir (13 mm)
Type de batterie Lithium-ion
Diamètre (métrique) 13 mm
Comprend Power Supply/Recharger, and International Plug Adaptors
Type de produit Crimper Jaw