Learn More
Macherey-Nagel™ Pince à sertir électronique haute puissance
Code produit 12868595 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
11 mm, 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12868595 11 mm, 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12868595 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735700
En stock
  •  Les têtes de sertissage et de décapage sont achetées séparément
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Fonctionnement Automatisé
Type Pince à sertir électronique haute puissance
À utiliser avec (équipement) Pour tous les bouchons à sertir de 11 mm et 20 mm
Dimensions 11 mm, 20 mm