Learn More
Eppendorf™ Électronique Multipette™ Distributeur BASIC - Reprise
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe du déplacement positif
- Capable de pipeter tout type de liquide tout en maintenant les normes les plus élevées pour des résultats précis
- Distribution haute vitesse avec piston motorisé
- Automatique Combitip™ advanced™ reconnaissance des pourboires
- Éjection de la pointe via un bouton
- Volume de 1 μl à 50 mL
- Batterie lithium-ion
- Affichage lumineux
- Comprend 2 Combitips advanced™ assortiments
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | Combitips Advanced |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | CombiTip |
| Matériau | Plastique |
| Modèle | E3 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |