Learn More
Eppendorf™ Électronique Multipette™ Distributeur BASIC - Reprise
Code produit 15451920 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
E3
E3x
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15451920 E3x 1 pièce
15441920 E3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15451920 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4987000347
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Crée un système de distribution polyvalent avec éjection de l'embout par simple pression d'un bouton.
  • Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe du déplacement positif
  • Capable de pipeter tout type de liquide tout en maintenant les normes les plus élevées pour des résultats précis
  • Distribution haute vitesse avec piston motorisé
  • Automatique Combitip™ advanced™ reconnaissance des pourboires
  • Éjection de la pointe via un bouton
  • Volume de 1 μl à 50 mL
  • Batterie lithium-ion
  • Affichage lumineux
  • Comprend 2 Combitips advanced™ assortiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles Combitips Advanced
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Naturel
Jetable Réutilisable
À utiliser avec CombiTip
Matériau Polypropylène
Modèle E3x
Nombre de canaux 1
Programmabilité par étapes
Stérilité Non stérile
Type Pipette de distribution répétitive motorisée
Volume (métrique) 1 μL à 50 mL
Comprend Charging cable
Type de prise AU/UE/GB/US
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V