Learn More
Ebro Electronic™ TPX Sonde 330
Code produit 10717093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-100°C à 500°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10717093 -100°C à 500°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10717093 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13415439
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sonde pour TFX 430/GFX 460
PT 100, 4 conducteurs classe A, Lemo taille 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive CEM 2014/30/UE ; EN 61326-1:2013; Directive RoHS 2011/65/UE ; Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2016 BS EN 61326-1:2013 ; Règlement de 2012 sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; EN 13485
Diamètre (métrique) de la sonde 8 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Applications : Laboratoire, surveillance de la température, mesure de l'air, des fluides, des substances ductiles, des milieux agressifs et des surfaces, surveillance des procédés
Hauteur (métrique) 54 mm
Type d’immersion Totale ou partielle
Longueur (métrique) 355 mm
Matériau Acier inoxydable, Plastique
Modèle TFX 430 & TPX 330
Type de sonde Classe PT 100 protégée
Résolution 0,01 °C à partir de − Plage de température de 10,00 °C °à 199,99 °C, avec °une marge de 0,1 °C.
Poids (métrique) 0.4 kg
Type de produit Sonde
Plage de températures (métrique) -100°C à 500°C
À utiliser avec (équipement) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Largeur (métrique) 162 mm