Learn More
3M™ Lecteur de données du système de test électronique
Code produit 17781669 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Unité d’acquisition ETS (4308)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17781669 Unité d’acquisition ETS (4308) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17781669 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100194284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.89€
    434.34€ / 1 pièces
    Économisez 122.55€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lecteur de données ETS lit les données de votre unité ETS principale et les télécharge sur un PC.
  • Pièces de rechange disponibles uniquement pour les entités autorisées
  • Utilise une connexion sans fil LED pour lire les données de l’ETS
  • Accessoire de l’unité d’acquisition ETS principale
Spécification
À utiliser avec (application) Lecture de données provenant de l’unité ETS
À utiliser avec (équipement) Unité d’acquisition ETS (4308)
Modèle 4309