Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir électroniques pour flacon
Code produit 16336218 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16336218 11 mm 1 pièce
16346218 13 mm 1 pièce
16356218 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16336218 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180ECRH11KIT
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fixez ou retirez les capsules de flacons à sertir avec une sécurité élevée des échantillons et une simple pression d’une seule main sur un bouton en utilisant ces pinces à sertir et à dessertir électroniques pour flacon.
Fixez ou retirez les joints des flacons à sertir avec une sécurité élevée des échantillons par une simple pression d’une seule main sur un bouton. Les pinces à sertir et dessertir électroniques Thermo Scientific™ sont disponibles en tant que modèles portatifs et haute puissance pour bouchons de flacons à sertir de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm.
La fenêtre de message de la pince à sertir électronique fournit toutes les informations importantes en un seul coup d’œil, telles que :
  • La puissance de sertissage réelle
  • Un message d’erreur s’affiche après un sertissage incorrect
  • Statistiques et journal des résultats de sertissage récents
  • Dans la langue de votre choix (anglais, chinois, japonais, allemand, français, espagnol, italien, coréen)
Ces pinces à sertir électroniques pour flacon offrent également des réglages ajustables pour de meilleurs résultats de sertissage et un moteur affichant une durée de vie prolongée, sans émission de particules.
Pinces à sertir électroniques haute puissance
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Recommandées pour les bouchons en acier compte tenu de la force de sertissage optimale indépendamment de l’état de charge des piles
  • ?non-ascii?
  • Comprend une alimentation en courant continu de 12 V avec cordon d’alimentation
  • ?non-ascii?
  • Les kits comprennent des têtes à sertir et à dessertir. Elles sont également disponibles séparément
  • ?non-ascii?
  • Utilisables comme appareil portatif
  • ?non-ascii?
  • Base d’accessoires réglable en option pour plus de commodité
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Pinces à sertir et à dessertir portatives électroniques
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Pour le sertissage de flacons avec bouchons en aluminium, à pression et bimétalliques
  • ?non-ascii?
  • L’icône de charge de la batterie sur l’écran couleur devient rouge lorsque la batterie est faible
  • ?non-ascii?
  • Comprend une batterie au lithium-ion entièrement rechargeable et un chargeur / module d’alimentation universel avec adaptateurs de prise internationaux
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Sécurité optimale des échantillons grâce aux outils de sertissage électroniques
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Le sertissage et le dessertissage des flacons peuvent être effectués dans la plupart des plateaux d’échantillons.
  • ?non-ascii?
  • La sélection de la tête à sertir comprend également des têtes à sertir spéciales pour les bouchons amovibles de 13 mm et 20 mm. D’autres têtes spéciales sont disponibles sur demande.
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tubes de stockage compatibles Tubes avec bouchons à sertir de 11 mm
Format de débouchage Électronique - Manuel/Programmable
Description Kit de pince à sertir électronique haute puissance de 11 mm
Comprend Outil électronique haute puissance, alimentation électrique 12 VCC avec cordon d’alimentation, tête à sertir 11 mm, tête à dessertir 11 mm
Fonctionnement Fonctionnement portatif manuel ou programmable
À utiliser avec (équipement) Bouchons en aluminium, bimétalliques et en acier de 11 mm
Dimensions 11 mm