Learn More
Memmert™ Grilles en acier inoxydable électropolies
Code produit 12058932 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuves modèles 450 et 750
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12058932 Étuves modèles 450 et 750 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12058932 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur E20182
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Idéales pour un fonctionnement en mode montée avec des changements rapides de température pendant l’incubation, la reproduction ou le stockage.
  • À utiliser avec les modèles d’incubateurs à refroidissement par compresseur 450 et 750
  • Le modèle de grille permet le débit d’air
  • En acier inoxydable électropoli
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuves modèles 450 et 750
Type Grille
Matériau Acier inoxydable