Learn More
BTX™ Cuves d’électroporation Plus™
Code produit 15497270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 μl
400 μl
800 μl
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Couleur de bouchon:
Bleu
Gris
Jaune
Quantité:
10 Paquets
24 sachets, 100 par sachet
50 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
2400 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Largeur (métrique) de l’écart Couleur de bouchon Quantité Conditionnement
15497270 800 μl 4 mm Jaune 10 Paquets 10 pièces
15477270 90 μl 1 mm Gris 10 Paquets 10 pièces
15407280 90 μl 1 mm Gris 24 sachets, 100 par sachet 2400 pièces
15437270 90 μl 1 mm Gris 50 Paquets 50 pièces
15487270 400 μl 2 mm Bleu 10 Paquets 10 pièces
15417280 400 μl 2 mm Bleu 24 sachets, 100 par sachet 2400 pièces
15447270 400 μl 2 mm Bleu 50 Paquets 50 pièces
15427280 800 μl 4 mm Jaune 24 sachets, 100 par sachet 2400 pièces
15457270 800 μl 4 mm Jaune 50 Paquets 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15497270 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450136
Expédition estimée: 16-12-2026
Électroporation Cuvettes Plus™ pour une utilisation dans l'électroporation et l'électrofusion de bactéries, de levures, de cellules d'insectes, de plantes et de mammifères.
  • Les cuvettes et le support de sécurité protègent à la fois l’utilisateur et l’échantillon
  • Compatible avec de nombreux électroporateurs disponibles dans le commerce
  • Les cuvettes sont moulées avec des électrodes en aluminium poli intégrées et irradiées aux rayons gamma pour une stérilité garantie.
  • BTX™ Les cuvettes peuvent atteindre des intensités de champ élevées jusqu'à 25,0 kV/cm.
  • Trois écartements d'électrodes sont disponibles : 1 mm pour les bactéries et les levures, 2 mm pour tous les types de cellules et 4 mm pour les cellules de mammifères.
  • Les bouchons ronds des cuvettes sont étanches et permettent un retrait rapide et facile d'un seul doigt.
  • Un porte-cuvettes à 20 positions est disponible – à commander séparément.
  • BTX™ les cuvettes jetables Plus ne nécessitent aucun entretien
    • Jeter soigneusement après utilisation
Pour les paquets de 10 et 50 unités, les cuvettes sont emballées individuellement dans un emballage comprenant une cuvette jetable et une pipette de transfert stérile, ce qui permet un retrait rapide et facile de l'échantillon après électroporation.
Pour les conditionnements en vrac, les cuvettes sont emballées dans 24 sachets contenant 100 cuvettes par sachet, sans pipettes de transfert.
Spécification
Stérilité Stérile
Type Cuve d’électroporation
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 800 μl
Matériau Aluminium poli
Couleur de bouchon Jaune
Comprend 10 cuvettes emballées individuellement, pipette stérile pour le prélèvement de l'échantillon après électroporation
Quantité 10 Paquets
Largeur (métrique) de l’écart 4 mm
À utiliser avec (équipement) BTX Générateurs, systèmes BIORAD Gene Pulser et Micro Pulser
À utiliser avec (application) Électroporation de cellules de mammifères