Learn More
Techne™ Insert pour blocs chauffants en aluminium Dri-Block™
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
| Description | Puits coniques |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| No. of Places | 72 |
| Type | Insérer un bloc |
| Profondeur (impériale) du puits | 0,54 po |
| Profondeur (métrique) du puits | 13,8 mm |
| Diamètre (métrique) du puits | 0,2 ml |