Learn More
Cole-Parmer™ Contrôleur Digi-Mantle série SHM-250
Code produit 11757863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 VCA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11757863 230 VCA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11757863 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3620413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00€
    3787.86€ / 1 pièces
    Économisez 287.14€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez le contrôleur Digi-Mantle série SHM-250 pour les manchons chauffants à cartouches interchangeables.
  • Réglez la vitesse et la température en quelques secondes grâce à l'écran intuitif.
  • Choisissez le contrôleur adapté à vos besoins en alimentation électrique.
  • Les cartouches chauffantes sont vendues séparément.
  • Conçu pour apporter une réponse complète au chauffage et à l'agitation des fluides dans différents types de récipients.
  • Ce produit est de conception modulaire, permettant une interchangeabilité complète entre les manteaux (vendus séparément) de différentes tailles.
  • Avec son interface facile à lire et à utiliser, révolutionnaire CTC (Panneau de commande tactile capacitif), le réglage de la température et de la vitesse d'agitation souhaitées ne prend que quelques secondes.
  • Lorsque la sonde de température est installée, le chauffage est contrôlé par le circuit de rétroaction de température et la température réelle est affichée sur le contrôleur.
  • Les nouveaux blocs de séchage sont équipés d'un capteur de température intégré.
  • Cela permet de visualiser en permanence la température réelle du bloc.
  • Lorsqu'on utilise une sonde et un bloc sec avec capteur intégré, la température affichée est celle mesurée par la sonde.
  • La configuration du contrôleur numérique et du moteur permet un contrôle précis de l'agitation à basse vitesse.
  • L'agitation uniforme est assurée par un ensemble d'aimants rotatifs motorisés positionné de manière à fournir un flux magnétique maximal pour faire tourner la barre d'agitation dans chaque récipient de réaction.
Le système complet nécessite :
  1. Contrôleur
  2. cartouche chauffante
  3. Accessoires (en option)
Spécification
Type de contrôleur Numérique
À utiliser avec Digi-Mantles électrothermiques
Tension 230 VCA
Affichage Trois chiffres
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Type de produit Contrôleur
max. (métrique) Température ambiante jusqu’à 450°C
Température (impériale) Température ambiante jusqu'à 842 °F