Learn More
Cole-Parmer™ Bain flottant pour tissus série FB-200
Code produit 11738342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bain flottant
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11738342 Bain flottant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11738342 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4857255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    963.00€ / 1 pièces
    Économisez 162.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le bain flottant pour tissus de la série FB-200 est conçu pour faciliter la préparation des tissus dans les laboratoires d'histologie et de pathologie.
  • Réglez facilement la température entre 86 et 158 °F (30 à 70 °C).
  • Le bord large sert de surface de séchage pour les lames traitées.
  • Temps de chauffe rapide : —chauffe 2,25 L d'eau à 45 °C en 40 minutes.
  • Stabilité thermique de ±0,5 °C
  • Volume : 2 L
Utilisez le bain de flottaison pour tissus avant de placer les coupes de paraffine sur les lames afin d'éviter les rides et les plis. L'intérieur et le contour en PTFE noir réduisent la fatigue oculaire en diminuant les reflets tout en améliorant la visibilité des sections de tissu. L'extérieur en aluminium blanc thermolaqué est facile à nettoyer. Les dispositifs de sécurité comprennent un voyant lumineux intégré qui vous avertit lorsque l'appareil est allumé, ainsi qu'un arrêt automatique.
Commandez un couvercle de baignoire et un thermomètre pour vous aider à maintenir la température souhaitée. Commandez de la gélatine pour augmenter la tension superficielle de l'eau dans un bain de flottaison.
Spécification
Gamme de températures 5 à 75°C
Type Bain flottant
Modèle MH8516
Dimensions (L x l x H) 330 x 330 x 140 mm
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 330 mm
Largeur (impériale) 13 in
Largeur (métrique) 330 mm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 140 mm
Poids (impériale) 6 lb.
Poids (métrique) 2,7 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 240 W
Tension 230 V
Puissance 240 w
Fréquence 50/60 Hz