Learn More
Bibby Scientific™ Élément de chauffe Electrothermal™ pour EM/EME
Code produit 11748412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11748412 2 000 ml 1 pièce
11738412 1000 ml 1 pièce
11768412 5 000 ml 1 pièce
11876475 250 ml 1 pièce
11728412 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11748412 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 1008637
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Élément de chauffe Electrothermal Bibby Scientific pour EM/EME, capacité : 250 ml, à utiliser avec : Chauffe-ballons de série EM 14314, tension : 230 V, fréquence : 50/60 Hz
Élément chauffant électrothermique Bibby Scientific pour EM/EME, capacité :250 ml, à utiliser avec :Chauffe-ballons de série EM 14314, tension :230 V, fréquence :50/60 Hz
Specifications
Capacité (métrique) 2 000 ml
À utiliser avec Chauffe-ballons de série EM/EME
Tension 230 V
Puissance 500 w
Type de produit Élément chauffant
Fréquence 50/60 Hz