Learn More
Cole-Parmer™ Station de réaction Integrity 10, Universal Power
Code produit 11788332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
11788332 1 à 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11788332 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3663000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50875.00€
    44145.92€ / 1 pièces
    Économisez 6729.08€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôlez individuellement la température et la vitesse d'agitation de chaque cellule grâce à la station de réaction Integrity 10.
  • Réalisez 10 expériences indépendantes simultanément et économisez ainsi du temps et de l'argent.
  • Visualisez les résultats de vos expériences en temps réel sur l'écran.
  • Transférez facilement des données vers un PC via un USB port ou carte SD
  • Des vitesses d'agitation variables de 350 à 1200 tr/min assurent un mélange homogène des échantillons
  • Régler la température de l'échantillon entre – 30 et 150 °C avec ± Précision de °température de 0,5 °C
  • Dispositif optionnel disponible pour le reflux et le travail sous atmosphère inerte.
  • garantie 3 ans
  • Nouvelle version améliorée du PS20001
Utilisez la station de réaction Integrity 10 pour exécuter dix expériences indépendantes simultanément. En réglant individuellement la température et la vitesse d'agitation pour chaque cellule, vous pouvez évaluer simultanément l'impact des deux, accélérant ainsi la chimie d'investigation d'un facteur dix.
Configurez facilement vos paramètres de test grâce au menu tactile intuitif. Des icônes intuitives réduisent les risques d'erreurs coûteuses, tandis que les profils préprogrammés pour les mesures de routine vous font gagner du temps. Stocker les résultats avec des informations telles que la composition de la réaction, le propriétaire de l'expérience, la concentration et le nom du profil avec un horodatage. Visualisez la progression de la réaction au sein de chaque cellule sur le grand écran. Il peut également afficher les résultats en un coup d'œil sous forme graphique. Sa grande capacité de stockage vous permet de capturer et de consulter des données. Télécharger des données sur un PC via un USB port ou carte SD. Commandez le logiciel 36630-92 pour une analyse et une évaluation plus approfondies.
Contrôlez la température de chaque cellule soit par le biais du bloc, soit en utilisant une sonde de température dans la solution de chaque cellule. UN ± Une °stabilité de température de 0,5 °C et un dépassement minimal du point de consigne de 0,5 °C garantissent °la précision de la température. Réglez les rampes de température °entre 0,1 °C/min et 5 °C/min pour un refroidissement et un chauffage rapides. Utilisez la fonction de compression pour des changements de température encore plus rapides, ce qui est idéal pour les déterminations cinétiques. L'agitateur magnétique à commande individuelle peut être réglé sur des vitesses comprises entre 350 et 1200 tr/min (utiliser uniquement des barres d'agitation cylindriques de 12 x 4,5 mm ou ovales de 10 x 6 mm). Commandez des manchons réducteurs et des tubes à essai pour traiter des volumes d'échantillon jusqu'à 1 mL.
La tête de reflux/inertage 36630-97 est idéale lorsque vous devez effectuer des réactions parallèles pendant une longue période, comme c'est souvent le cas dans les expériences de chimie organique. À utiliser avec des bouchons d'inertage pour fournir une atmosphère inerte aux dix cellules. La conception intégrée élimine la nécessité de raccorder des conduites de gaz individuelles à chaque cellule, pour une solution plus sûre et plus efficace.
Veuillez noter:  À compter de mai 2022, la station de réaction électrothermique, modèle PS20001, a été renommée. Cole-Parmer Intégrité 10. Toutes les mêmes excellentes caractéristiques et spécifications, avec un look nouveau et amélioré.
Spécification
Volume (métrique) 1 à 25 ml
Température max. (métrique) 150 °C
À utiliser avec (équipement) 10 tubes de 25 mL
Comprend Chauffe-bloc sec à 10 positions
Température max. (impériale) 302 °F
Type de produit Station de réaction
Tension 230 V
Garantie 3 ans