Learn More
Cole-Parmer™ Omni Tête de reflux/inerte en série
Code produit 11816742
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour OS1025 STEM Omni Station de réaction, compatible avec les séries Integrity 10, RS-200 et RS-250
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11816742 Pour OS1025 STEM Omni Station de réaction, compatible avec les séries Integrity 10, RS-200 et RS-250 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816742 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3663072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00€
    2235.28€ / 1 pièces
    Économisez 169.72€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Tête accessoire anti-reflux/inertage à utiliser avec Cole-Parmer™ Stations de réaction de la série Integrity 10, RS-200 ou RS-250 et OS1025.
  • Accessoire pour stations de réaction
  • Garantie d'un an
  • Dimensions (Diamètre x Longueur) : 10 x 25 mm
  • 10 positions
Spécification
Type de produit Tête de reflux
À utiliser avec (équipement) Pour OS1025 STEM Omni Station de réaction, compatible avec les séries Integrity 10, RS-200 et RS-250