Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant de rechange Electrothermal™
Code produit 11758422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11758422 100 ml 1 pièce
11768422 250 ml 1 pièce
11778422 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11758422 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 1008642
En stock
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
À utiliser avec EMEA3/6/0100
Tension 230 V
Puissance 60 W
Type de produit Élément chauffant de rechange
Fréquence 50 Hz