Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant de rechange Electrothermal™
Code produit 11778422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11778422 500 ml 1 pièce
11758422 100 ml 1 pièce
11768422 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11778422 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 9996699
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec EMEA3/6/0500
Tension 230 V
Puissance 200 w
Type de produit Élément chauffant de rechange
Fréquence 50 Hz