Learn More
Cole-Parmer™ Kit d’agitateur modulaire multipositions elements™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Specifications
Specifications
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 4 |
| Matériau de la plaque supérieure | Verre |
| Tension | 100/240 V |
| Diamètre (métrique) | 9,5 cm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | Module de contrôle, quatre plaques d’agitation, cordons USB, cordon d’alimentation et adaptateur secteur |
| Contrôle de la vitesse | Numérique |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Minuteur | Jusqu’à 9 h |
| Show More |