Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
Code produit 16489036
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16489036 100 mg -
16468928 10 mg -
16451368 5 mg 5mg
16414807 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489036 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0272
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eleutheroside E
CAS 39432-56-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H46O18
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Poids moléculaire (g/mol) 742.72
Poids de la formule 742.72
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation