Learn More
Carbolite™ Four à chambre ELF
Code produit 12039862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 l
23 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
20 x 20 x 28 cm (8.25 x 7 x 6.5 po)
235 x 255 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures:
580 x 410 x 420 mm
715 x 505 x 690 mm
Puissance:
2000 w max., 900 w de maintien
5000 w max., 1550 w de maintien
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Dimensions (L x l x H) extérieures Puissance Conditionnement
12039862 23 l 235 x 255 x 400 mm 715 x 505 x 690 mm 5000 w max., 1550 w de maintien 1 pièce
12049862 6 l 20 x 20 x 28 cm (8.25 x 7 x 6.5 po) 580 x 410 x 420 mm 2000 w max., 900 w de maintien 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12039862 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur ELF1123230SN+&02301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5775.00€
    3821.38€ / 1 pièces
    Économisez 1953.62€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Conçu pour une utilisation légère et générale jusqu’à 1100°C. Le four à chambre ELF Carbolite™ dispose d’une simple porte basculante et d’une cheminée en céramique montée sur le dessus.
  • Température °de fonctionnement maximale : 1100 °C
  • Volumes de chambre de 6, 14 ou 23 L
  • Porte basculante avec flux d’air pour minimiser la température externe
  • Carbolite Contrôleur Gero 301, avec rampe unique vers le point de consigne et minuterie de processus
  • Fonction de démarrage différé / minuterie de série
  • Formé sous vide, isolation faible densité thermique
  • Sole en céramique dure fournie en standard
  • Ventilé par une cheminée en céramique située sur le dessus
  • En option : protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger les contenus de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
Remarque : Le câble d'alimentation et la prise ne sont pas inclus ; ils doivent être achetés séparément. Pour plus d’informations, contactez le Service Clients. 
Spécification
Capacité (métrique) 23 l
max. (métrique) 1100°C
Type Fourneau de la chambre
Comprend Contrôleur de température
Dimensions (P x l x H) intérieures 235 x 255 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 715 x 505 x 690 mm
Poids (métrique) 52 kg
Puissance 5000 w max., 1550 w de maintien